Z764213
Briskheat heating tape, fiberglass, grounded
W × L 1 in. × 2 ft, AC/DC input 240 V AC
NACRES:
NB.76
AC/DC input
240 V (AC)
物料
fiberglass
特点
CE compliant
manufacturer/tradename
Briskheat BIH102020LGE
宽度 × 长度
1 in. × 2 ft
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
一般描述
  • Supplied with SDC controller-compatible plug.
  • Fiberglass knitted and double braided outer sheath cover
  • Multi-stranded resistance wire for increased durability and flexibility
  • Power density: 9.6 watts/in2 (0.015 watts/mm2)
  • Temperature controller required
  • Maximum exposure temperatures up to 482 °F (250 °C)
  • Includes 9 in. (230 mm) long high temperature tie downs for easy installation
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。