Z764728
Ultrasonic processor 130 W
AC/DC input 220 V AC, UK plug
NACRES:
NB.74
价格与库存信息目前不能提供
feature
CE compliant
mfr. no.
Sonics & Materials, VCX-130-230V-UK PLUG
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
General description
  • 20 kHz
  • Digital wattmeter
  • Full function pulser, off cycle 1s, on cycle variable from 1 to 10s
  • Electronic timer, variable from 1 to 10 hour.
  • Variable output control
  • Automatic tuning
For processing medium volume samples from 150 μL to 150 mL. Unit has a piezoelectric converter and a footswitch connector. Shipped ready for operation with titanium probe 138 mm L × 6 mm tip diam., tool kit, and instruction manual.
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。