700039P
Avanti
24(S),25-epoxycholesterol
powder
Empirical Formula (Hill Notation):
C27H44O2
CAS号:
分子量:
400.64
NACRES:
NA.25
价格与库存信息目前不能提供
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700039P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (700039P-5mg)
mfr. no.
Avanti Polar Lipids, 700039P
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C27H44O2/c1-17(6-11-24-25(2,3)29-24)21-9-10-22-20-8-7-18-16-19(28)12-14-26(18,4)23(20)13-15-27(21,22)5/h7,17,19-24,28H,6,8-16H2,1-5H3/t17-,19+,20+,21-,22+,23+,24+,26+,27-/m1/s1
InChI key
OSENKJZWYQXHBN-XVYZBDJZSA-N
General description
24(S),25-epoxycholesterol is an oxysterol, which is produced by fibroblasts, macrophages and brain cells.
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700039P-5mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700039P-1mg)
RIDADR
NONH for all modes of transport
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。