Merck
700045P
Avanti
6α-hydroxy-5α-cholestanol-d7
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
6α-hydroxy-5α-cholestane-d7
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
经验公式(希尔记法):
C27H41O2D7
化学文摘社编号:
分子量:
411.71
MDL number:
NACRES:
NA.12
UNSPSC Code:
12352100
Assay:
>99% (TLC)
Form:
powder
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 mg (700045P-1mg), pkg of 1 × 10 mg (700045P-10mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
6α-hydroxy-5α-cholestanol-d7 is a deuterated B-ring substituted sterol.
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700045P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700045P-1mg)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
存储类别
11 - Combustible Solids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)