792575C
Avanti
18:1-16:0 Phosphatidylethanol-IsoPure
Empirical Formula (Hill Notation):
C39H74NaO8P
分子量:
724.96
价格与库存信息目前不能提供
assay
>99% (TLC)
form
chloroform solution
packaging
package of 1 × 1 mg
mfr. no.
Avanti Polar Lipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Packaging
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (792575C-10MG)
Pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
Signal Word
Danger
Target Organs
Central nervous system
WGK Germany
WGK 3
Flash Point(F)
Not applicable
Flash Point(C)
Not applicable
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。