800824L
Avanti
17:0-18:1 DG-d5
Empirical Formula (Hill Notation):
C38H67D5O5
分子量:
614.01
价格与库存信息目前不能提供
assay
>99% (TLC)
Quality Level
form
solution
packaging
package of 1 × 1 mg
mfr. no.
Avanti Polar Lipids, 800824L-1MG
860746L-1MG
concentration
1 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Packaging
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (800824L-1MG)
Signal Word
Danger
Target Organs
Central nervous system, Eyes
WGK Germany
WGK 2
Flash Point(F)
49.5 °F
Flash Point(C)
9.7 °C
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。