About This Item
经验公式(希尔记法):
C37H70O8PNa
CAS Number:
分子量:
696.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51191904
NACRES:
NA.25
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Product Name
16:0-18:1 PA, powder
描述
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 2 × 100 mg (840857P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (840857P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840857P-25mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
cardiolipins
phospholipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C37H71O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(39)45-35(34-44-46(40,41)42)33-43-36(38)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,35H,3-16,19-34H2,1-2H3,(H2,40,41,42);/q;+1/p-1/b18-17-;/t35-;/m1./s1
InChI 密鑰
PPYXMAJBOKWTQX-RYRMQHSSSA-M
一般說明
磷脂酸(PA)是最小,最简单的磷脂,是在磷脂酶D的帮助下由磷脂酰胆碱产生的。该甘油磷脂是甘油的酯,在C1和C2位置处具有两个长链脂肪酸(LCFA),在C3位置处具有磷酸。
應用
16:0-18:1 PA适用于
  • 制备脂质体
  • 用于线粒体的脂质提取
  • 产生多层磷脂囊泡
生化/生理作用
磷脂酸(PA)可能在质膜的细胞质小叶中诱导负曲性,这使得半融合中间体的发展,这对于两个膜的融合至关重要。
包裝
5 mL透明玻璃密封安瓿(840857P-200mg)
5 mL透明玻璃密封安瓿(840857P-25mg)
5 mL透明玻璃密封安瓿(840857P-500mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)