850576P

Avanti

MGA-C13

powder

Empirical Formula (Hill Notation):
C93H168O36
分子量:
1862.31
价格与库存信息目前不能提供

assay

>99% (TLC)

form

powder

packaging

pkg of 1 × 25 mg

mfr. no.

Avanti Polar Lipids

shipped in

dry ice

storage temp.

−20°C

相关类别

Packaging

5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (850576P-25MG)

WGK Germany

WGK 3

Flash Point(F)

Not applicable

Flash Point(C)

Not applicable

分析证书
原产地证书 (CofO)

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门

社交媒体

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

科研、开发、生产。

作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。

© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。

未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。