860396P
Avanti
14:0-d27 Lyso PC
1-Myristoyl-d27-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Empirical Formula (Hill Notation):
C22H19NO7PD27
CAS号:
分子量:
494.74
NACRES:
NA.25
价格与库存信息目前不能提供
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 10 mg (860396P-10MG)
mfr. no.
Avanti Polar Lipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC@(COP(O-)(OCCN+(C)(C)C)=O)(H)COC(C(2H)(2H)C(2H)(2H)C(2H)(2H)C(2H)(2H)C(2H)(2H)C(2H)(2H)C(2H)(2H)C(2H)(2H)C(2H)(2H)C(2H)(2H)C(2H)(2H)C(2H)(2H)C(2H)(2H)2H)=O
General description
14:0-d27 Lyso PC is a deuterated lyso phosphocholine wherein 27 protons of myristoyl are replaced by deuterium isotope.
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860396P-10MG)
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point(F)
Not applicable
Flash Point(C)
Not applicable
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。