860430P
Avanti
C8 Galactosyl(α) Ceramide (d18:1/8:0)
D-galactosyl-α-1,1′ N-octanoyl-D-erythro-sphingosine, powder
别名:
C8 α-D-galactosyl ceramide; N-(octanoyl)-1-α-galactosyl-sphing-4-enine
Empirical Formula (Hill Notation):
C32H61NO8
CAS号:
分子量:
587.83
价格与库存信息目前不能提供
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 5 mg (860430P-5mg)
mfr. no.
Avanti Polar Lipids, 860430P
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]([C@@]([H])(/C=C/CCCCCCCCCCCCC)O)(NC(CCCCCCC)=O)CO[C@@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860430P-5mg)
RIDADR
NONH for all modes of transport
Flash Point(F)
No data available
Flash Point(C)
No data available
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。