860555P
Avanti
12:0 Biotinyl MG
1-(12-N-biotin)aminododecanoyl-rac-glycerol, powder
Empirical Formula (Hill Notation):
C25H45N3O6S
CAS号:
分子量:
515.71
NACRES:
NA.25
价格与库存信息目前不能提供
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 mg (860555P-1mg)
mfr. no.
Avanti Polar Lipids, 860555P
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC(O)COC(CCCCCCCCCCCNC(CCCC[C@]1([H])SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O)=O)=O
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860555P-1mg)
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。