870306P
Avanti
16:0 rac-PtdEG(d71)
16:0 rac-P ethylene glycol (d71), powder
Empirical Formula (Hill Notation):
C37H5D71NO9P
分子量:
781.41
NACRES:
NA.25
价格与库存信息目前不能提供
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 mg (870306P-1mg)
mfr. no.
Avanti Polar Lipids, 870306P
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OC([2H])(C(O)([2H])[2H])[2H])(OC(C([2H])(OC(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)C(
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870306P-1mg)
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point(F)
No data available
Flash Point(C)
No data available
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。