870727P
Avanti
28:0 Coenzyme A
Octacosanoyl Coenzyme A (ammonium salt), powder
Empirical Formula (Hill Notation):
C49H99N10O17P3S
CAS号:
分子量:
1225.35
NACRES:
NA.25
价格与库存信息目前不能提供
form
powder
packaging
1 ea of 1 mg (870727P-1mg)
1 ea of 5 mg (870727P-5mg)
mfr. no.
Avanti Polar Lipids
application(s)
thin layer chromatography (TLC): 99%
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point(F)
Not applicable
Flash Point(C)
Not applicable
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。