A-125
Supelco
Multi-component Alcohol Mix
2000 μg/mL each component in H2O, certified reference material, Cerilliant®
质量水平
300
等级
certified reference material
特点
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
组成
Acetone
Ethanol
Isopropanol
Methanol
包装
ampule of 1.2 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
浓度
2000 μg/mL each component in H2O
格式
multi-component solution
储存温度
2-8°C
InChI
1S/C15H13N3O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9,16H2,(H,18,19)/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
OYOUQHVDCKOOAL-RALIUCGRSA-N
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
一般描述
A multicomponent calibration kit containing acetone, ethanol, isopropanol, and methanol at a concentration of 2000 μg/mL. This kit is suitable for calibration of blood alcohol testing methods using GC Headspace.
法律信息
CERILLIANT is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Cerilliant Corporation
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 1
闪点(F)
Not applicable
闪点(C)
Not applicable
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。