D-036

Supelco

翠雀花素3-葡萄糖苷

500 μg/mL in methanol with 2% HCl, ampule of 1 mL, certified reference material

Empirical Formula (Hill Notation):
C21H21ClO12
CAS号:
分子量:
500.84
MDL number:
价格与库存信息目前不能提供

grade

certified reference material

feature

Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®

packaging

ampule of 1 mL

concentration

500 μg/mL in methanol with 2% HCl

storage temp.

−20°C

SMILES string

[Cl-].OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc3c(O)cc(O)cc3[o+]c2-c4cc(O)c(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O

Legal Information

Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Cerilliant Corporation

Signal Word

Danger

Precautionary Statements

WGK Germany

1

Flash Point(F)

51.8 °F

Flash Point(C)

11 °C

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门

社交媒体

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

科研、开发、生产。

作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。

© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。

未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。