NMID1036

(±)-3-Bromomethamphetamine hydrochloride

NMI Australia

Empirical Formula (Hill Notation):
C10H14BrN · HCl
分子量:
264.59
价格与库存信息目前不能提供

Agency/Method

NMI Australia certified reference material

Quality Level

CofA

certificate is enclosed in each package

mfr. no.

NMI Australia

format

neat

storage temp.

room temp

Pictograms

Skull and crossbonesHealth hazard

Signal Word

Danger

Target Organs

Brain, Central nervous system

WGK Germany

WGK 3

Flash Point(F)

Not applicable

Flash Point(C)

Not applicable

分析证书
原产地证书 (CofO)

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门

社交媒体

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

科研、开发、生产。

作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。

© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。

未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。