NMID618
卡普睾酮
NMI Australia
Empirical Formula (Hill Notation):
C21H32O2
CAS号:
分子量:
316.48
价格与库存信息目前不能提供
Agency/Method
NMI Australia certified reference material
Quality Level
CofA
certificate is enclosed in each package
mfr. no.
NMI Australia
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C21H32O2/c1-13-11-14-12-15(22)5-8-19(14,2)16-6-9-20(3)17(18(13)16)7-10-21(20,4)23/h12-13,16-18,23H,5-11H2,1-4H3/t13-,16-,17-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
IVFYLRMMHVYGJH-PVPPCFLZSA-N
Pictograms
Health hazard
Signal Word
Danger
Hazard Statements
WGK Germany
WGK 3
Flash Point(F)
Not applicable
Flash Point(C)
Not applicable
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。