NMID722E
Supelco
17alpha-Nandrolone (Epi-nandrolone)
Empirical Formula (Hill Notation):
C18H26O2
CAS号:
分子量:
274.40
价格与库存信息目前不能提供
Agency/Method
NMI Australia certified reference material
mfr. no.
NMI Australia
format
neat
storage temp.
2-8°C
Pictograms
Health hazard
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary Statements
WGK Germany
WGK 3
Flash Point(F)
Not applicable
Flash Point(C)
Not applicable
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。