NMID885

1,2-Dimethoxy-4-(2-propenyl)-benzene

NMI Australia

Empirical Formula (Hill Notation):
C11H14O2
CAS号:
分子量:
178.23
价格与库存信息目前不能提供

mfr. no.

NMI Australia

Quality Level

format

neat

storage temp.

2-8°C

InChI

1S/C11H14O2/c1-4-5-9-6-7-10(12-2)11(8-9)13-3/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3

InChI key

ZYEMGPIYFIJGTP-UHFFFAOYSA-N

Signal Word

Warning

Target Organs

Respiratory system

WGK Germany

WGK 1

分析证书
原产地证书 (CofO)

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门

社交媒体

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

科研、开发、生产。

作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。

© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。

未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。