NMID886B

Supelco

6beta-Hydroxyandrosterone

Empirical Formula (Hill Notation):
C19H30O3
CAS号:
分子量:
306.44
价格与库存信息目前不能提供

Agency/Method

NMI Australia certified reference material

CofA

certificate is enclosed in each package

mfr. no.

NMI Australia

format

neat

storage temp.

−20°C

Pictograms

Health hazard

Signal Word

Danger

Hazard Statements

Precautionary Statements

WGK Germany

WGK 3

Flash Point(F)

Not applicable

Flash Point(C)

Not applicable

分析证书
原产地证书 (CofO)

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门

社交媒体

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

科研、开发、生产。

作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。

© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。

未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。