NMID920

2α-羟基甲基乙二酮(仅适用于WADA实验室)

NMI Australia

Empirical Formula (Hill Notation):
C22H30O3
CAS号:
分子量:
342.47
价格与库存信息目前不能提供

Quality Level

CofA

certificate is enclosed in each package

mfr. no.

NMI Australia

format

neat

storage temp.

2-8°C

InChI

1S/C22H30O3/c1-4-22(25)10-8-18-16-6-5-15-11-19(24)14(13-23)12-20(15,2)17(16)7-9-21(18,22)3/h1,11,14,16-18,23,25H,5-10,12-13H2,2-3H3/t14-,16+,17-,18-,20-,21-,22?/m0/s1

InChI key

JGJFMZZHCOKXHX-RIONBYPISA-N

Pictograms

Health hazard

Signal Word

Warning

Hazard Statements

WGK Germany

WGK 3

Flash Point(F)

Not applicable

Flash Point(C)

Not applicable

分析证书
原产地证书 (CofO)

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门

社交媒体

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

科研、开发、生产。

作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。

© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。

未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。