NMIM259
Acepromazine maleate
NMI Australia
Empirical Formula (Hill Notation):
C23H26N2O5S
CAS号:
分子量:
442.53
EC Number:
价格与库存信息目前不能提供
Agency/Method
NMI Australia certified reference material
Quality Level
mfr. no.
NMI Australia
format
neat
storage temp.
room temp
InChI
1S/C19H22N2OS.C4H4O4/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)23-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-10,13H,6,11-12H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
InChI key
FQRHOOHLUYHMGG-WLHGVMLRSA-N
Pictograms
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary Statements
Target Organs
Central nervous system
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 1
Flash Point(F)
Not applicable
Flash Point(C)
Not applicable
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。