NMIM914B
睾酮
NMI Australia
别名:
17β-羟基-3-氧代-4-雄甾烯, 4-雄甾烯-17β-醇-3-酮, 反式-睾酮, 17β-羟基-4-雄甾烯-3-酮
Empirical Formula (Hill Notation):
C19H28O2
CAS号:
分子量:
288.42
Beilstein/REAXYS Number:
1915399
EC Number:
MDL number:
价格与库存信息目前不能提供
Agency/Method
NMI Australia certified reference material
Quality Level
CofA
certificate is enclosed in each package
mfr. no.
NMI Australia
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC@12CCC@H3C@@H(CCC4=CC(=O)CCC@34C)C@@H1CCC@@H2O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI key
MUMGGOZAMZWBJJ-DYKIIFRCSA-N
Gene Information
human ... AR(367)
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
Biochem/physiol Actions
睾丸分泌的睾酮在具有协调多种睾酮生物作用的目标组织中被转化为双氢睾酮。雄激素在胚胎形成过程中以及青春期引导男性表型的发育。
Signal Word
Danger
RIDADR
UN 3077 9 / PGIII
WGK Germany
WGK 3
Flash Point(F)
Not applicable
Flash Point(C)
Not applicable
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。