NMIP1668

Fipronil

NMI Australia

Empirical Formula (Hill Notation):
C12H4Cl2F6N4OS
CAS号:
分子量:
437.15
EC Number:
价格与库存信息目前不能提供

Agency/Method

NMI Australia certified reference material

Quality Level

mfr. no.

NMI Australia

format

neat

storage temp.

2-8°C

InChI

1S/C12H4Cl2F6N4OS/c13-5-1-4(11(15,16)17)2-6(14)8(5)24-10(22)9(7(3-21)23-24)26(25)12(18,19)20/h1-2H,22H2

InChI key

ZOCSXAVNDGMNBV-UHFFFAOYSA-N

Signal Word

Danger

RIDADR

UN 2811 6.1 / PGIII

WGK Germany

WGK 3

Flash Point(F)

Not applicable

Flash Point(C)

Not applicable

分析证书
原产地证书 (CofO)

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门

社交媒体

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

科研、开发、生产。

作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。

© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。

未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。