Merck
P-097
Supelco
赛洛西宾标准液 溶液
1.0 mg/mL in acetonitrile: water (1:1), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
别名:
3-[2-(二甲氨基)乙基]-1H-吲哚-4-磷酸酯 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H17N2O4P
CAS号:
分子量:
284.25
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
形狀
liquid
特點
(Snap-N-Spike®)
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in acetonitrile: water (1:1)
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
forensics and toxicology
形式
single component solution
儲存溫度
−70°C
SMILES 字串
[P](=O)([O-])(Oc1c2c([nH]cc2CC[N+H](C)C)ccc1)O
InChI
1S/C12H17N2O4P/c1-14(2)7-6-9-8-13-10-4-3-5-11(12(9)10)18-19(15,16)17/h3-5,8,13H,6-7H2,1-2H3,(H2,15,16,17)
InChI 密鑰
QVDSEJDULKLHCG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
此认证Snap-N-Spike® 溶液适用于各种GC/MS或LC/MS检验应用,包括法医检定、尿液药物检验或临床毒理学分析。
赛洛西宾是一种天然精神活性化合物,属于色胺生物碱类。它是众所周知的 “致幻蘑菇”― 裸盖菇,锥盖伞菇的主要致幻化合物之一。赛洛西宾以Shrooms,Boomers或Musk等街头名称而闻名,其效果类似于LSD和DMT。
應用
溶液形式的认证标准物质(CRM)还可被用于以下实验:
  • 使用毛细管电泳(CE)和电容耦合非接触式电导检测器(C4D)同时定量分析人唾液样品中的赛洛西宾、 γ-羟基丁酸和鹅膏蕈氨酸
  • 开发一种超高效液相色谱-串联质谱 (UHPLC–MS/MS) 方法来量化从被告用户处缉获的致幻蘑菇和头发样品中的赛洛西宾和羟色胺
  • 使用超高压液相色谱 (UHPLC) 结合串联质谱 (MS/MS) 对人头发样品中的赛洛西宾、麦斯卡林、 N,N-二甲基色胺、赛洛西宾和丹参林 A 进行多残留分析
  • 通过微固相萃取 (μSPE) 测定人尿液和血浆样品中的 11 种多类非法药物,然后通过液相色谱-电喷雾电离-串联质谱法 (LC-ESI-MS/MS) 进行分析
特點和優勢
  • 表征过程完全经ISO/IEC 17025和ISO 17034认证。
  • 附有一份全面的分析证书(CoA),数据包含稳定性、均匀性、浓度准确度、不确定性和可追溯性
  • 通过实时稳定性研究进行严格测试,以确保准确性和保质期
  • 使用合格的精密天平进行重量分析,以确保最小的不确定性
  • 在氩气火焰下密封安瓿瓶,可长期保存
  • 以方便的且DEA豁免的形式提供,以提高实验室效率
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
42.8 °F - closed cup
閃點(°C)
6.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
LC-MS procedure, including sample extraction, for the determination of tryptamine hallucinogens, psilocin, and psilocybin in psilocybin mushrooms.