T-132

Supelco

Tetramethylcyclopropyl fentanyl hydrochloride solution

100 μg/mL in methanol ((as free base)), certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®

Empirical Formula (Hill Notation):
C27H36N2O · HCl
分子量:
441.05
价格与库存信息目前不能提供

Quality Level

grade

certified reference material

feature

Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®

packaging

ampule of 0.5 mL

mfr. no.

Cerilliant®

concentration

100 μg/mL in methanol ((as free base))

format

single component solution

storage temp.

−20°C

Legal Information

CERILLIANT is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Cerilliant Corporation

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门

社交媒体

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

科研、开发、生产。

作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。

© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。

未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。