05-530-I
Sigma-Aldrich
抗Rad51抗体,克隆3C10
clone 3C10, from mouse
别名:
DNA repair protein RAD51 homolog 1, HsRAD51, hRAD51, RAD51 homolog A, Rad51
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
Quality Level
biological source
mouse
antibody product type
primary antibodies
clone
3C10, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
application(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
General description
DNA 修复蛋白 RAD51 同源物 1(UniProt Q06609;也称为含 BRCA1/BRCA2 的复合亚基 5)由人 RAD51(也称为 HRAD51、HsT16930、BRCC5、MRMV2、RAD51A、RECA)基因(基因 ID 5888)编码。RAD51 是 RecA 家族重组酶的成员。它与 BRCA1 和 BRCA2 相互作用可激活同源重组。RAD51 具有 DNA 依赖性 ATPase 活性,并通过展开 DNA 形成螺旋核蛋白丝而参与双链断裂(DSB)修复。它在睾丸和胸腺中高表达,在小肠、胎盘、结肠、胰腺和卵巢中低表达。
Immunogen
对应于人 Rad51 的重组蛋白。
Application
免疫沉淀分析:由独立实验室报告发生免疫沉淀。
该抗 Rad51 抗体克隆 3C10 经过验证可用在蛋白质印迹、免疫沉淀中检测 Rad51。
研究子类别
核受体
研究类别
表观遗传学&核功能
Quality
通过蛋白质印迹在 HeLa 核提取物中进行了评估。
蛋白质印迹分析:1.0 µg/mL 的该抗体在 10 µg HeLa 核提取物中检测到 Rad51。
Target description
观测值〜37 kDa
Linkage
替代:05-530
Physical form
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的小鼠单克隆 IgG1κ。
形式:纯化的
蛋白 G 纯化
Storage and Stability
自收到之日起,在 2-8°C 条下可稳定保存 1 年。
Other Notes
浓度:请参考特定批次的数据表。
Disclaimer
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Kavi Mehta et al.
mBio, 9(1) (2018-02-15)
High-risk human papillomaviruses (HPVs) activate the ataxia telangiectasia mutated-dependent (ATM) DNA damage response as well as the ataxia telangiectasia mutated-dependent DNA-related (ATR) pathway in the absence of external DNA damaging agents for differentiation-dependent genome amplification. Through the use of comet...
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。