About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
M3A7, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CFTR(1080)
一般說明
CFTR(囊性纤维化跨膜调节剂)是一种完整的膜蛋白,显示参与氯离子的运输。它存在于肺和其他器官内衬的上皮细胞表面。CFTR缺陷是囊性纤维化的原因。囊性纤维化(CF)是一种常见的致死性遗传疾病,由编码囊性纤维化跨膜电导因子(cAMP调节的氯离子通道)的基因突变引起。在所有CF病例中,约有70%在位置508(δF508)处缺失了苯丙氨酸,这导致异常的氯化物转运。由于CF突变是致命的,最常见的是肺部和肝脏疾病,因此提出了一个问题,即为什么这种遗传疾病仍然如此普遍。
特異性
其他物种还未经测试。
该抗体可识别CFTR,Mr 170 kDa。
免疫原
GST融合蛋白,对应于人囊性纤维化跨膜电导调节剂(CFTR)的残基1197-1480。 该表位定位于氨基酸1365-1395。 克隆M3A7。
表位:氨基酸1365-1395
應用
使用经验证用于IH,IP & IB的抗CFTR抗体,克隆M3A7,检测CFTR。
免疫沉淀:
据报道该抗体可对CFTR进行免疫沉淀。(Kartner, N., 1998.)
免疫组织化学:
据报道,该抗体可对人胰腺组织切片中的CFTR进行免疫染色。(Kartner, N., 1998.)
研究子类别
离子通道 & 转运蛋白
研究类别
神经科学
品質
已通过蛋白质印迹对人T84结肠癌上皮RIPA细胞裂解液或来自CFTR转染的BHK2进行了常规评估。
蛋白质印迹分析:
0.5-2 µg/mL该批次从20-50 µ人T84结肠癌上皮RIPA细胞裂解液中检测到CFTR。 0.5-2 µg/mL先前批次产品从CFTR转染的BHK中检测到检测到CFTR(Haardt, M., 1999)。
注意:请勿煮沸裂解液。改为在37°C下孵育30分钟。CFTR可以在SDS-PAGE上作为扩散蛋白运行。
標靶描述
170 kDa
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、0.15 M NaCl、0.05%叠氮化钠和30%甘油的缓冲液中。
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
处理建议:
收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。 分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。 避免反复冻融,其可能会破坏IgG并影响产品性能。 注意:冷藏室温度变化至低于-20°C时可能导致-含甘油的溶液在储存过程中冻结。
分析報告
对照
T84细胞裂解液。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1