Merck
All Photos(2)
05-724
Sigma-Aldrich
抗Myc标签抗体,克隆4A6
clone 4A6, Upstate®, from mouse
Synonym(s):
Anti-CMyc
eCl@ss:
32160702
生物来源
mouse
质量水平
100
抗体形式
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
克隆
4A6, monoclonal
species reactivity
human
包装
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
ambient
Gene Information
human ... MYC(4609)
Related Categories
一般描述
表位标签可用于通过免疫印迹、免疫沉淀和免疫染色技术对蛋白进行标记和检测。由于其尺寸较小,它们不太可能影响标记的蛋白′的生化特性。
Myc表位标签被广泛用于检测重组蛋白在细菌、酵母、昆虫和哺乳动物细胞系统中的表达。
特异性
可在各种序列环境中识别含有Myc表位标签(EQKLISEEDL)的重组蛋白;也可识别人Myc。
免疫原
对应于人Myc氨基酸410-420的多肽(MEQKLISEEDL)
应用
研究子类别
表位标签
研究类别
表位标签 & 一般用途
该抗Myc标签抗体,克隆4A6,已经过验证可用于ChIP、IC、IF、IP、WB中,以检测Myc标签。该抗体已在超过25篇发表的论文中引用。
质量
通常在不被抗Myc标签,克隆9E10(货号CBL430),识别的序列环境中通过免疫印迹对Myc标签的重组蛋白进行免疫评估
目标描述
人Myc的预测分子量:49kda
外形
形式:纯化
蛋白A纯化的免疫球蛋白,溶于0.1M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、0.15M NaCl、0.05叠氮化钠中。
蛋白G纯化
储存及稳定性
自发货之日起,在2到8°C可保持1年。
分析说明
对照
人Myc的阳性对照:在包括A431细胞裂解物、卵巢癌细胞裂解物或乳腺癌组织中广泛表达。细胞中表达的Myc融合蛋白。
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律信息
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Quality
Enter Lot Number to search for Certificate of Quality (COQ).
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service