About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Product Name
I型胶原,大鼠尾巴, 100 mg, solution, BioReagent, suitable for cell culture
生物源
rat
品質等級
形狀
liquid
solution
製造商/商標名
Upstate®
濃度
100 mg
技術
cell culture | mammalian: suitable (and for 3D proliferation assays.)
輸入
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
基因資訊
rat ... COL1A1(29393)
一般說明
在人类中,I型胶原蛋白是最丰富、表达最广泛的胶原蛋白。该异源三聚体包含两个α1(I)链和一个α2(I)链条。I型胶原α1(COL1A1)是I型胶原的主要成分,编码I型胶α1链前体。它具有重复的Gly-Xaa-Yaa三肽基序。胶原α-1(I)链蛋白是胶原复合物超家族的一员。COL1A1具有血管性血友病因子C型(vWFC)结构域、胶原三螺旋重复序列和原纤维胶原C末端结构域(COLF)。
應用
I型胶原蛋白,鼠尾可用于:
  • 胶原蛋白3D增殖测定
  • 终末期胶原增殖测定
  • 在制备用于模板的微胶囊的比较研究中,在纯球霰石碳酸钙(CaCO3)晶体的介孔核上评估结构-性能关系
  • 在盖玻片涂层中生长人脑微血管内皮细胞系(hCMEC/D3),用于创建细胞共培养和慢性硬膜下血肿(CSDH)患者血肿样品诱导的损伤模型
生化/生理作用
I型胶原 α1(COL1A1)在化疗耐药性中起着关键作用,并可能成为治疗靶点。参与卡铂耐药卵巢癌症(OV)。COL1A1在癌症(CRC)的发展中起着癌基因的作用。显性遗传COL1A1基因突变导致结缔组织疾病,如成骨不全症(OI)。
品質
通过测试对均匀凝胶化和对 PC-12 大鼠细胞的粘附和扩散进行了评估
外觀
0.02N 醋酸,pH 3.67
儲存和穩定性
4°C 下 1 年
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1