Product Name
二苯基硼酸-2-氨基乙酯, A cell-permeable modulator of Ins(1,4,5)P3-induced Ca2+ release.
品質等級
描述
Drug Control: Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
RTECS - ED6150000
化驗
≥97% (titration)
形狀
crystalline solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
顏色
white
溶解度
DMSO: 20 mg/mL
95% ethanol: 25 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
B(OCCN)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C14H16BNO/c16-11-12-17-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12,16H2
InChI 密鑰
BLZVCIGGICSWIG-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Ins(1,4,5)P3诱导Ca2+释放的细胞渗透性调节剂。可抑制大鼠小脑微粒体中Ins(1,4,5)P3诱导的Ca2+释放(IC50 = 42 µM),且不会影响[3H]-Ins(1,4,5)P3 与其受体的结合。在肝细胞中,2-APB可通过一种可能涉及其与通道蛋白或相关调节蛋白结合的机制,来抑制Ca2+库通道。其对Ca2+从对精氨酸敏感的Ca2+库(由大鼠腿部骨骼肌和心脏中制备得到)中释放没有影响。
生化/生理作用
主要靶标
Ins(1,4,5)P3诱导的Ca2+释放
Ins(1,4,5)P3诱导的Ca2+释放
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞可渗透性:具有
靶标IC50:42 µM,抑制Ins(1,4,5)P3诱导的大鼠小脑微粒体制剂中Ca2+的释放
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
溶解后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存2个月。
其他說明
Brooke, R. T., et al. 2004.Lab. Invest.84, 29.
Gregory, R.B., et al. 2001.Biochem.J.354, 285.
Ma, H.T., et al. 2001.J. Biol. Chem.276, 18888.
Ascher-Landsberg, S., et al. 1999.Biochem.Biophys.Res. Commun.264, 979.
Maruyama, T., et al. 1997.J. Biochem.122, 498.
Gregory, R.B., et al. 2001.Biochem.J.354, 285.
Ma, H.T., et al. 2001.J. Biol. Chem.276, 18888.
Ascher-Landsberg, S., et al. 1999.Biochem.Biophys.Res. Commun.264, 979.
Maruyama, T., et al. 1997.J. Biochem.122, 498.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3