1.01097
Millipore
氧化铝 90,标准化
for column chromotographic adsorption analysis acc. to Brockmann
别名:
Aluminium oxide 90 standardized
Empirical Formula (Hill Notation):
Al2O3
CAS号:
分子量:
101.96
MDL number:
EC Index Number:
215-691-6
价格与库存信息目前不能提供
storage conditions
no restrictions.
Analysis Note
pH-value (10 % suspension): 9.0 - 10.0
Substances extractable by water: ≤ 0.5 %
Chloride (Cl): ≤ 0.1 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.1 %
Speed of filtration: ≥ 0.2 ml/min
Activity: II - III
Particle size: 70 % between 0.063 - 0.200 mm
Safety Statement
22
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。