Merck
所有图片(5)
主要文件
1.01990
Supelco
1-丁醇
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
别名:
1-丁醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3OH
CAS Number:
分子量:
74.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
200-751-6
NACRES:
NB.21
bp:
116-118 °C/1013 hPa
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸汽壓力
6.7 hPa ( 20 °C)
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
340 °C
效力
790 mg/kg LD50, oral (Rat)
3400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4-11.3 % (v/v)
雜質
≤0.0008 meq/g Titrable acid
≤0.01% Carbonyl compounds (as CO)
≤0.01 % (v/v) Butyraldehyde (GC)
≤0.05 % (v/v) 2-Butanol (GC)
≤0.1% Water
≤0.1 % (v/v) Dibutyl ether (GC)
≤0.15 % (v/v) Isobutanol (GC)
蒸發殘留物
≤0.001%
顏色
clearAPHA: ≤10
pH值
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
bp
116-118 °C/1013 hPa
mp
-89 °C
轉變溫度
flash point 34 °C
密度
0.81 g/cm3 at 20 °C
正離子痕跡
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OCCCC
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI 密鑰
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
一般說明
EMSURE 等级的溶剂适用于广泛的经典实验室应用,并且常用于受监管且要求很高的实验室应用。EMSURE 提供全球最佳和最广泛的产品规格。在此声明,我们的EMSURE 系列产品符合ACS、欧洲药典(Reag.Ph Eur)试剂部分以及ISO标准。
應用
  • 新鲜和陈年发酵辣椒风味的表征和比较:不同品种的影响:1-丁醇可用于食品研究领域风味特征评估的分析方法,研究重点介绍了1-丁醇在食品化学和质量控制中的影响(Liu M et al., 2024)。
  • 以细菌素滴滴涕wx3防治青椒软腐病及其对青椒贮藏品质的影响:该研究将1-丁醇纳入青椒保存和质量考察方法之中,说明了1-丁醇在收获后技术和植物病理学领域的应用(Yi L et al., 2024)。
  • 实现可放大的高能效锂介导氨合成的途径:这项研究将1-丁醇用于节能合成技术相关工艺,重点介绍了1-丁醇在可持续工业应用中的潜力(Kani NC et al., 2024)。
聯結
EMSURE高纯试剂 - 纯上加纯!
其他說明
探索各种实验室安全配件和设备,以安全处理溶剂,从一开始就提高您的安全水平。
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
greener alternative product
产品编号
说明
价格
附屬品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup