主要文件
1.02790
Supelco
五水合硫酸铜(II)
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
别名:
五水合硫酸铜(II)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CuO4S · 5H2O
CAS号:
分子量:
249.69
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
231-847-6
NACRES:
NA.21
等级
ACS reagent
质量水平
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
产品线
EMSURE®
方案
99.0-100.5% (iodometric)
表单
solid
效能
960 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
杂质
≤0.005% Insoluble matter
pH值(酸碱度)
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
110 °C (230 °F)
密度
2.284 g/cm3 at 20 °C
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.0005%
痕量阳离子
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.001%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.005%
Pb: ≤0.005%
Zn: ≤0.03%
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Cu+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI key
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • Synthesis and antifungal activity of slow-release pyridinylcarbonyl chitooligosaccharide copper complexes.: 本研究探讨了具有抗真菌特性的缓释铜配合物的合成,重点介绍了它们在农业和医疗环境中的潜在应用(Liu et al., 2022)。
联系
替代:CX2185; CX2185-1; CX2185-5; CX2185-7; CX2185-20
分析说明
含量测定(碘量滴定法):99.0 - 100.5 %
不溶物: ≤ 0.005 %
氯化物(Cl): ≤ 0.0005 %
总氮(N): ≤ 0.001 %
Ca(钙): ≤ 0.005 %
Fe(铁): ≤ 0.003 %
K(钾): ≤ 0.001 %
Na(钠): ≤ 0.005 %
Ni(镍): ≤ 0.005 %
Pb(铅): ≤ 0.005 %
Zn(锌): ≤ 0.03 %
符合 ACS,ISO,Reag. Ph Eur
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3