所有图片(1)
1.04169
Sigma-Aldrich
甘氨酸
buffer substance for electrophoresis
别名:
乙氨酸, 氨基乙酸, 氨基醋酸
线性分子式:
NH2CH2COOH
CAS号:
分子量:
75.07
Beilstein:
635782
MDL编号:
EC索引号:
200-272-2
蒸汽压
0.0000171 Pa ( 25 °C)
测定
≥99.7% (perchloric acid titration)
形式
solid
效能
7930 mg/kg LD50, oral (Rat)
应用
electrophoresis: suitable
pH值(酸碱度)
5.9-6.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
溶解性
soluble 250 g/L
密度
1.161 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
920 kg/m3
储存温度
15-25°C
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
生化/生理作用
脊髓中的抑制性神经递质,NMDA 受体的变构调节剂。
分析说明
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.7 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.003 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.02 %
Foreign amino acids: ≤ 0.1 %
Other ninhydrine positive substances: ≤ 0.1 %
Suitability (as buffer substance for electrophoresis): passes test
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(F)
Not applicable
闪点(C)
Not applicable
分析证书
原产地证书 (CofO)