1.04206
Supelco
Graphite
fine powder extra pure
别名:
Graphite
Empirical Formula (Hill Notation):
C
CAS号:
分子量:
12.01
MDL编号:
EC索引号:
231-955-3
storage conditions
no restrictions.
质量水平
100,
pH值(酸碱度)
5-6 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
密度
2.2 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
280 kg/m3
储存温度
no temp limit
分析说明
Substances soluble in Ethanol: ≤ 0.2 %
Residue on ignition (800 °C): ≤ 1 %
Particle size (< 50 µm): ≥ 99.5 %
Bulk density: 20 - 30 g/100 ml
Loss on drying (120 °C): ≤ 0.5 %
分析证书
原产地证书 (CofO)