Merck
1.04368
Hexane, mixture of isomers
EMPLURA®
别名:
正己烷
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
线性分子式:
CH3(CH2)4CH3
化学文摘社编号:
分子量:
86.18
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
203-777-6
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
1730733
MDL number:
Assay:
≥95% (GC)
Technique(s):
UV/Vis spectroscopy: suitable
Bp:
69 °C (lit.)
Vapor pressure:
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
产品名称
正己烷, EMPLURA®
vapor density
~3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPLURA®
assay
≥95% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
453 °F
potency
25000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.7 %
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.005% Free acid (as acetic acid), ≤0.02% Water
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
kinematic viscosity
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
transition temp
flash point -22 °C
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPLURA® 是我们为高纯度产品提供的一种低成本替代产品。通过EMPLURA 我们为非管制行业中的多种基本应用以及要求不高的应用、制备实验室工作和清洁目的提供一系列溶剂。EMPLURA 溶剂提供了充足的规格信息和最重要的参数。
Analysis Note
纯度(GC): ≥ 95.0 %
鉴别(IR):符合
游离酸(以乙酸计): ≤ 0.005 %
密度(d 20 °C/4 °C):0.6590 - 0.6620
易碳化物质:符合
水: ≤ 0.02 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 正己烷
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Nervous system
存储类别
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-7.6 °F - closed cup
flash_point_c
-22 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)