1.04401
Supelco
Mercury
价格与库存信息目前不能提供
Quality Level
vapor pressure
0.0017 hPa ( 20 °C)
bp
357 °C/1013 hPa
mp
-39 °C
solubility
0.06 mg/L
density
13.55 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
20-25°C
Analysis Note
Assay (complexometric):99.6 - 100.0 %
Appearance of solution:passes test
Identity:passes test
Substances insoluble in nitric acid:≤ 0.002 %
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。