一般說明
25 铝片 20 x 20cm
我们的经典硅胶薄层层析板是根据我们久经考验的硅胶60组成,并且还具有独特的聚合物粘结剂在一个非常贴和硬表面也不会开裂或起泡,甚至允许与表面铅笔书写而不会有风险和破坏层。
應用
- 分光荧光法和稳定性指示薄层色谱法测定卡麦角林,一种药物中的催乳素抑制剂:这项研究开发了一种新的方法,使用硅胶60 TLC铝片同时测定卡麦角林,提高了药物分析的准确性和效率(Rizk,Mahmoud,Azab,2022年)。
- 正相和反相环保色谱法的系统优化和验证,用于同时测定扑热息痛和盐酸苯肾上腺素:使用硅胶60 TLC铝片建立了一种稳健且环保的色谱方法,对可持续实验室实践做出了重大贡献(Farid,Mostafa,Fayez,Essam,2022年)。
- 使用实验设计方法的高效薄层色谱法测定辣木叶提取物中植物化学成分:证明了硅胶60 TLC铝片在高分辨率植物化学分析中的应用,这对于天然产物研究和质量控制至关重要(Thomas,Kanakdhar,Shirsat,Deshkar,Kothapalli,2020年)。
- 从马拉巴尔坚果(Adhatoda vasica Nees)的体内和体外植物部分同时生产和相对定量测定血管扩张素:这项研究强调了硅胶60 TLC铝片在植物衍生化合物定量中的应用,有助于药用植物研究(Panigrahi,Gantait,Patel,2017年)。
- 高效薄层色谱法测定牲畜饲料和饲料成分中黄曲霉毒素B1:使用硅胶60 TLC铝片检测和定量黄曲霉毒素B1,确保动物饲料生产的安全性和合规性(Kotinagu,Mohanamba,Kumari,2015年)。
聯結
替代品:5553-7; 5553
分析報告
比表面积(根据BET;5-Pt测量):480 - 540 m²/g
孔体积(N₂-等温线):0.74 - 0.84 ml/g
d 50(激光衍射,尺寸分布):9.7 - 11.7 µm
层厚度:175 - 225 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 30 µm
色谱检测:
显色试验
hRf 值
- bleu vif organol,显色试验,亲脂性:
11 - 25
- Ceres Black G,颜色测试,亲脂性:34 - 48
- 紫罗兰色,颜色测试,亲脂性:52 - 67
分离数(颜色测试,亲脂性): ≥ 10.5
在活化板上测定的典型值
展开剂:甲苯(相对湿度 45%)
孔体积(N₂-等温线):0.74 - 0.84 ml/g
d 50(激光衍射,尺寸分布):9.7 - 11.7 µm
层厚度:175 - 225 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 30 µm
色谱检测:
显色试验
hRf 值
- bleu vif organol,显色试验,亲脂性:
11 - 25
- Ceres Black G,颜色测试,亲脂性:34 - 48
- 紫罗兰色,颜色测试,亲脂性:52 - 67
分离数(颜色测试,亲脂性): ≥ 10.5
在活化板上测定的典型值
展开剂:甲苯(相对湿度 45%)