文件
1.05626
Supelco
TLC板,硅胶60
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
登录查看公司和协议定价
物料
glass support
silica gel 60 matrix
质量水平
特点
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
包装
pkg of 50 plates
技术
thin layer chromatography (TLC): suitable
层厚度
250 μm
板长度 × 宽度
20 cm × 10 cm
粒径
10-12 μm
孔径
60 Å medium pore diameter
储存温度
2-30°C
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
1.057211.057481.16835
vibrant-m
1.05626
TLC板,硅胶60
vibrant-m
1.05721
TLC硅胶60
vibrant-m
1.05748
TLC铝板,硅胶60
vibrant-m
1.16835
TLC铝板,硅胶60
layer thickness
250 μm
layer thickness
250 μm
layer thickness
200 μm
layer thickness
200 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
packaging
pkg of 50 plates
packaging
pkg of 25 plates
packaging
pkg of 25 sheets
packaging
pkg of 50 sheets
一般描述
50 块玻璃平板 10 x 20 cm
我们的经典硅胶TLC板结合了我们久经考验的硅胶60和独特的聚合物粘合剂,从而产生非常粘着和坚硬的表面,不会开裂或起泡,甚至可允许在表面上使用铅笔进行书写且不会破坏表面层。
联系
替代品:5626-6; 5626
分析说明
比表面积(根据BET;5-Pt测量):480 - 540 m²/g
孔体积(N₂-等温线):0.74 - 0.84 ml/g
d 50(激光衍射,尺寸分布):9.7 - 11.7 µm
层厚度:210 - 270 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 35 µm
色谱检测:
显色试验
hRf 值
- bleu vif organol,显色试验,亲脂性:
11 - 25
- Ceres Black G,颜色测试,亲脂性:34 - 48
- 紫罗兰色,颜色测试,亲脂性:52 - 67
分离数(显色试验,亲脂): ≥ 10.5
在调节板上测定的典型值
洗脱液:甲苯(相对湿度 45%)
储存分类代码
10-13 - German Storage Class 10 to 13
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA
其他客户在看
Slide 1 of 8
1 of 8
HPTLC硅胶60 pkg of 100 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support
Supelco
1.05633
HPTLC硅胶60
HPTLC硅胶60 pkg of 25 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support
Supelco
1.05631
HPTLC硅胶60
Supelco
Supelco
Z292974
含F254指示剂TLC板
TLC硅胶60 F₂₅₄ pkg of 100 plates, plate L × W 5 cm × 20 cm, glass support
Supelco
1.05714
TLC硅胶60 F₂₅₄
TLC硅胶60 F₂₅₄ pkg of 200 plates, plate L × W 5 cm × 10 cm, glass support
Supelco
1.05719
TLC硅胶60 F₂₅₄
Supelco
Supelco
Z293016
含F254指示剂TLC板