About This Item
CAS Number:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41123003
酶委員會索引編號:
215-283-8
NACRES:
NB.51
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
品質等級
形狀
beads
技術
titration: suitable
表面積
800 m2/g
粒徑
~10 mesh
~2 mm
孔徑
0.3 nm
pH值
8-11 ( in H2O)
mp
>1600 °C
體積密度
700‑750 kg/m3
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
[Si](=O)=O.[Al](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
InChI 密鑰
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
一般說明
分子筛0.3 nm是一种多孔固体,可用于干燥器和干燥管,以干燥气体和绝对溶剂。在约7-10 g/100 g分子筛的吸水量下,颜色由棕色变为淡黄色。
應用
0.3 nm分子筛可用作吸附剂:
  • 去除化学物质中的水分。
  • 在乙醇-水混合物中提纯得到纯乙醇。
它还可以作为催化剂用于盐酸羟胺与醛、酮和1,3-二酮的缩合反应,分别合成醛肟、酮肟和1,3-二肟。
特點和優勢
  • 易于使用
  • 化学惰性
  • 无毒
  • 干燥液体可以倒出
  • 高吸附量
  • 选择性吸附
  • 环保