材料
glass support
silica gel 60 matrix
品質等級
特點
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
包裝
pkg of 25 plates
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
層厚度
200 μm
板長度 × 寬度
20 cm × 10 cm
粒徑
5-6 μm
孔徑
60 Å medium pore diameter
儲存溫度
2-30°C
一般說明
25块玻璃平板20 x 10厘米
RP修饰板用于两个目的:作为HPLC的试用方法和为特殊的分离选择各种溶剂系统。我们的RP修饰的硅胶层非常适合许多具有挑战性的分离,这些分离是未经修饰的硅胶所无能为力的。这些胶层使用水溶剂系统来分离极度非极性的物质,并对能适应离子对色谱的特定物质进行分析。更重要的是’,RP修饰的硅胶层很少受环境湿度的影响。和未修饰的硅胶不同,RP相不表现出催化活性。这使得它们成为易于氧化降解的不稳定物质的首选。
應用
- Densitometric HPTLC method for qualitative, quantitative analysis and stability study of Coenzyme Q10 in pharmaceutical formulations utilizing normal and reversed-phase silica gel plates.:本文提供一种高效薄层层析(HPTLC)技术分析药物制剂中辅酶Q10的方法。该方法同时使用正相和反相硅胶板实现对辅酶Q10的定性、定量分析和稳定性测试(Abdel-Kader et al., 2016)。
- Simultaneous Quantification of Gymnemic Acid as Gymnemagenin and Charantin as β-Sitosterol Using Validated HPTLC Densitometric Method.:本文开发一种验证的HPTLC密度测定法同时测定中药方中的匙羹藤酸和苦瓜苷含量。该方法使用硅胶60 F₂₅₄薄层层析板实现有效分离和定量(Ahamad et al., 2015)。
- Estimation of catechin in Ayurvedic oil formulations containing Acacia catechu.:本文使用HPTLC方法检测阿育吠陀油制剂中的儿茶素。使用硅胶60 F₂₅₄薄层层析板确保准确测定这些制剂中的儿茶素(Dubey et al., 2009)。
- Development and validation of HPTLC method for estimation of tacrolimus in formulations.:本文详述开发和验证一种HPTLC方法检测药物制剂中的他克莫司。该方法使用硅胶60 F₂₅₄薄层层析板实现对他克莫司的高效分离和定量(Borhade et al., 2009)。
- Estimation of berberine in ayurvedic formulations containing Berberis aristata.:研究着重于测定印度传统药方中的小檗碱。通过使用硅胶60 F₂₅₄板的HPTLC技术,提供一种可靠的小檗碱定量方法(Rout et al., 2008)。
分析報告
特定表面积(根据BET;5-Pt测量):480 - 540 m²/g
孔体积(N₂-等温线):0.74 - 0.84 ml/g
d 50(激光衍射,尺寸分布):5 - 7 µm
层厚度:150 - 200 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 35 µm
色谱检测:
A)胆固醇检测
hRf值
- 胆固醇,胆固醇检测:
13 - 23
B)类固醇检测
- 甲睾酮,类固醇检测:20 - 35
- Reichstein S,类固醇检测:50 - 65
- 氢化可的松,类固醇检测:65 - 80
在活化板上确定的典型值(120°C,15 min)
洗脱剂a)丙酮/水(95/5 v/v)
洗脱剂b)乙腈/水(70/30 v/v)
孔体积(N₂-等温线):0.74 - 0.84 ml/g
d 50(激光衍射,尺寸分布):5 - 7 µm
层厚度:150 - 200 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 35 µm
色谱检测:
A)胆固醇检测
hRf值
- 胆固醇,胆固醇检测:
13 - 23
B)类固醇检测
- 甲睾酮,类固醇检测:20 - 35
- Reichstein S,类固醇检测:50 - 65
- 氢化可的松,类固醇检测:65 - 80
在活化板上确定的典型值(120°C,15 min)
洗脱剂a)丙酮/水(95/5 v/v)
洗脱剂b)乙腈/水(70/30 v/v)
其他說明
替代品:5914-6;5914