主要文件
1.05927
Supelco
氯化锰(II)四水合物
for analysis EMSURE® ACS
别名:
氯化锰(II)四水合物, 二氯化锰
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cl2Mn · 4H2O
CAS号:
分子量:
197.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-869-6
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
品質等級
產品線
EMSURE®
化驗
99.0-101.0% (complexometric)
形狀
solid
效力
1484 mg/kg LD50, oral (Rat)
雜質
≤0.0005% Substances reducing potassium permanganate (as O)
≤0.005% Insoluble matter
≤0.2% Substances not precipitated by ammonium sulfide (as SO4)
pH值
3.5-6 (25 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1190 °C/1013 hPa (anhydrous substance)
mp
650 °C (anhydrous substance)
溶解度
1980 g/L
密度
2.01 g/cm3 at 20 °C
體積密度
1150 kg/m3
負離子痕跡
sulfate (SO42-): ≤0.002%
正離子痕跡
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.001%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Mn+2].[Cl-].[Cl-].O.O.O.O
InChI
1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI 密鑰
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • 基于转化反应增强电化学活化的超细氟化锰纳米棒阳极的高性能锂存储。:研究表明,利用氯化锰(II)合成超细氟化锰纳米棒,用于高性能储锂,展示了电池技术和电化学应用的进步(Rui et al., 2016)。
  • 新型锰配合物Mn2(DAT)2Cl4(H2O)4(DAT=1,5 -二氨基四唑)的合成、结构及热性能研究.:本文详细介绍了一种新的锰配合物的合成和表征,有助于理解锰化学及其在各种工业过程中的潜在应用(Zhang et al., 2010)。
  • 聚[四水合(μ(6)-9,10-二氧代-9,10-二氢蒽-1,4,5,8-四羧基)二锰(Ⅱ)]。:该研究展示了一种新的锰(Ⅱ)配位聚合物的结构细节,为其在材料科学和配位化学中的潜在应用提供了启示(Xu et al., 2012)。
  • 基于前所未有的三核和五核金属-四唑簇作为次级构筑单元的金属有机框架。:该研究强调了使用氯化锰形成金属有机骨架,强调了其在开发具有独特结构和功能特性的新型材料中的作用(Jeong et al., 2011)。
分析報告
含量测定(配位滴定):99.0 - 101.0 %
不溶物: ≤ 0.005%
pH值(5 %;水;25 °C):3.5 - 6.0
磷酸盐(SO₄): ≤ 0.002 %
重金属(以铅计): ≤ 0.0005 %
Ca(钙): ≤ 0.001 %
Cu(铜): ≤ 0.0005 %
Fe(铁): ≤ 0.0005%
K(钾): ≤ 0.001 %
Mg(镁): ≤ 0.005 %
Na(钠): ≤ 0.005 %
Pb(铅): ≤ 0.0005 %
Zn(锌): ≤ 0.001 %
不会被硫化铵沉淀的物质(以SO₄计): ≤ 0.2 %
还原高锰酸钾的物质(以O计): ≤ 0.0005 %
对应ACS
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
標靶器官
Brain
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash