Merck
1.06044
二氯甲烷
for liquid chromatography LiChrosolv®
别名:
亚甲基氯
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
线性分子式:
CH2Cl2
化学文摘社编号:
分子量:
84.93
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
200-838-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1730800
Assay:
≥99.9% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
39.8-40 °C (lit.)
Vapor pressure:
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
vapor density
2.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
description
isocratic
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
1223 °F, 605 °C (DIN 51794)
potency
1600 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
contains
2-methyl-2-butene as stabilizer
expl. lim.
22 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water
evapn. residue
≤5.0 mg/L
transmittance
240 nm, ≥70%, 245 nm, ≥90%, 260 nm, ≥99%
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
-95 °C, −95 °C (lit.)
solubility
20 g/L
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCl
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
General description
LiChrosolv® 溶剂具有较高的紫外线透射率、低颗粒数、低酸碱度和低蒸发残留量。因而其是可重现分离的理想选择。
我们致力于为您带来更加绿色的替代产品,这些产品遵守一项或多项绿色化学12项原则。这种醋酸乙酯/乙醇溶液是色谱纯化中更加绿色的二氯甲烷替代品,因此已被升级为更安全的溶剂和辅助剂。点击此处以获取更多信息。
Application
可用于HPLC 和 UHPLC-MS应用。
Features and Benefits
  • 通过UHPLC-MS 和 UHPLC-UV适用性测试,规定用于UHPLC-MS 和 UHPLC-UV:实现分析灵活性
  • 正离子和负离子电喷雾离子化(ESI)和大气压化学电离质谱(APCI-MS)的规定质量使得所有重要MS模式下的分析实现最低检测限和信心(测试1)
    —ESI/APCI (+) < 2 ppb
    —ESI/APCI (-) < 10 ppb
  • 最低杂质 谱产生无干扰基线(测试2)
  • 通过 0.2 μm 过滤器微滤(测试3)以实现
    —过滤器和HPLC系统部件的长使用寿
    —减少柱堵塞风险
  • 装入硼硅酸盐玻璃瓶以实现最低的金属离子污染
  • 最低水平的微量金属杂质使形成的金属离子加合物最少
    —<5 ppb
  • UHPLC-MS溶剂系列中最低水平的聚乙二醇(PEG)杂质(PEG S/N 信噪比 < 50)
Preparation Note
产品已经过0.2 μm过滤器过滤
Analysis Note
纯度 (GC): ≥ 99.9 %
一致性(IR):符合
酸度: ≤ 0.0002 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
透射率(240 nm): ≥ 70 %
透射率(245 nm): ≥ 90 %
透射率(从260起 nm开始): ≥ 99 %
蒸发残留物: ≤ 5.0 mg/l
水: ≤ 0.01%
该产品添加2-甲基-2-丁烯稳定。
经0.2 µm过滤器过滤
Other Notes
探索各种实验室安全配件和设备,以安全处理溶剂,从一开始就提高您的安全水平。
Legal Information
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 二氯甲烷
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
存储类别
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)