Merck
1.06400
氯化钠
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
别名:
NaCl, 岩盐
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
线性分子式:
NaCl
化学文摘社编号:
分子量:
58.44
EC Index Number:
231-598-3
UNSPSC Code:
12352302
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
MDL number:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
1.3 hPa ( 865 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
1461 °C/1013 hPa
mp
801 °C (lit.)
solubility
358 g/L
density
2.17 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
General description
在制剂配制过程中,寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用技巧和监管专业知识,我们可为您开发、放大和生产中的每一步骤提供支持。
作为EMPROVE® 计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
Application
氯化钠是矿物盐,在药物制剂中广泛应用。它通常用作液体剂型(例如,等渗配方的制备)中的渗透剂,作为固体剂型和半固体剂型(例如,乳膏)的填充剂或涂层剂。
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 氯化钠
存储类别
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
使用 Emprove® 计划保持符合 GMP 要求
使用Emprove® Dossiers可加快资格认证、保持合规性并节省时间。
下载 Dossiers
注意:您将进入 EmproveSuite.com。您的用户名和密码与 SigmaAldrich.com 是分开的,可能不同
免费注册,几分钟内即可访问 Emprove® Dossiers 升级您的订阅计划,解锁 Emprove® Suite 中的高级定制内容。
没有找到您要找的内容?访问 Emprove® 计划帮助页面
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例:
T1503
产品编号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到麻烦?请随时联系技术服务 寻求帮助