等级
ACS reagent
质量水平
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
产品线
EMSURE®
方案
99.0-101.0% (perchloric acid titration)
99.0-101.0% anhydrous basis (perchloric acid titration)
表单
solid
效能
>8000 mg/kg LD50, oral (Rat)
组成
Water, 11-13%
杂质
≤0.005% Insoluble matter
pH值(酸碱度)
7.5-9.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
150 °C (anhydrous substance)
>300 °C (lit.)
堆积密度
600 kg/m3
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): ≤0.0300%
phosphate (PO43-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.004%
痕量阳离子
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
N: ≤0.001%
NH4+: ≤0.003%
heavy metals: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI key
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
联系
分析说明
含量测定(高氯酸滴定,以无水物计算):99.0 - 101.0 %
鉴别:通过测试
溶液外观:通过测试
不溶物质: ≤ 0.005%
pH值(5 %;水;25 °C):7.5-9.0
酸碱度:通过测试
氯化物(Cl): ≤ 0.001 %
草酸盐(C₂O₄): ≤ 0.0300 %
磷酸盐(PO₄): ≤ 0.002 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.004 %
总氮(N): ≤ 0.001 %
重金属(ACS): ≤ 0.0005 %
重金属(以铅计): ≤ 0.0005 %
Ca(钙): ≤ 0.005 %
Fe(铁): ≤ 0.0005 %
NH₃(铵): ≤ 0.003 %
易碳化物质:通过测试
水:11.0 - 13.0 %
符合ACS,ISO,Reag.Ph Eur
WGK
WGK 1