主要文件
1.06717
Supelco
氯化镍(II)六水合物
for analysis EMSURE® ACS
别名:
氯化镍(II)六水合物, 二氯化镍
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cl2Ni · 6H2O
CAS号:
分子量:
237.69
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
231-743-0
NACRES:
NA.21
等级
ACS reagent
质量水平
产品线
EMSURE®
方案
≥98.0% (complexometric)
表单
solid
效能
186 mg/kg LD50, oral (Rat)
杂质
≤0.005% Insoluble matter
pH值(酸碱度)
4.9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
140 °C (anhydrous substance; decomposes)
溶解性
2540 g/L
密度
1.92 g/cm3 (anhydrous substance)
堆积密度
640 kg/m3
痕量阴离子
sulfate (SO42-): ≤0.005%
痕量阳离子
Ca: ≤0.005%
Co: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.01%
Mn: ≤0.002%
N: ≤0.005%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.002%
Zn: ≤0.001%
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Ni+2].[Cl-].[Cl-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/2ClH.Ni.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI key
LAIZPRYFQUWUBN-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 增强了水热法制备的掺镍Co纳米复合材料的光催化和电化学性能。:该研究探索了在水热法制备掺镍Co纳米复合材料的过程中,六水合氯化镍作为前体的合成。该研究证明了光催化和电化学性能的显著改善,突出了在先进材料科学和分析化学中的潜在应用(Venkatachalapathy et al., 2024, doi:10.1002/bio.4768)。
联系
替代:NX0325-5
分析说明
含量测定(配位滴定): ≥ 98.0 %
不溶物质: ≤ 0.005 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.005%
总氮(N): ≤ 0.005 %
Ca(钙): ≤ 0.005 %
Co(钴): ≤ 0.005 %
Cu(铜): ≤ 0.001 %
Fe(铁): ≤ 0.001 %
K(钾): ≤ 0.01 %
Mg(镁): ≤ 0.01 %
Mn(锰): ≤ 0.002 %
Na(钠): ≤ 0.01 %
Pb(铅): ≤ 0.002 %
Zn(锌): ≤ 0.001 %
符合ACS
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
靶器官
Lungs
储存分类代码
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3