Merck
所有图片(4)
主要文件
1.07020
Supelco
二氯甲烷
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
亚甲基氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CH2Cl2
CAS号:
分子量:
84.93
Beilstein:
1730800
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
200-838-9
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
品質等級
蒸汽密度
2.9 (vs air)
蒸汽壓力
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
產品線
EMPARTA®
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
1223 °F
605 °C (DIN 51794)
效力
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
22 %
雜質
≤0.00002% Free chlorine (as Cl)
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.02% Water
蒸發殘留物
≤0.002%
顏色
clearAPHA: ≤10
折射率
n20/D 1.424 (lit.)
pH值
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
-95 °C
−95 °C (lit.)
密度
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI 密鑰
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
EMD Millipore offers EMPARTA grade solvents for routine tasks in analytical laboratories. EMPARTA grade solvents offer fewer test parameters than EMSURE, yet are still of high quality. EMPARTA solvents meet ACS requirements, making them ideal for a wide range of analytical applications.
分析報告
Evaporation Number: 1.9
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Appearance: clear
Color: ≤ 10 Hazen
Titrable acid: ≤ 0.0003 meq/g
Free chlorine (as Cl): ≤ 0.00002 %
Evaporation residue: ≤ 0.002 %
Water: ≤ 0.02 %
Stabilized with about 50 ppm 2-Methyl-2-butene.
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 3
1 of 3