材料
silica gel 60 matrix
品質等級
形狀
powder
效力
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
特點
binder Gypsum
fluorescent indicator
包裝
pkg of 25 kg
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
粒徑
5-40 μm
孔徑
60 Å medium pore diameter
pH值
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
體積密度
200‑800 kg/m3
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI 密鑰
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
标准化的吸附剂确保每一次结果的可靠性。我们广泛的产品谱可满足各种不同的需求。在TLC中,硅胶60吸附剂被认为是最通用的吸附剂。我们的硅胶60产品分若干等级,其颗粒大小介于5-40 µm范围内:带石膏粘结剂硅,不带粘结剂硅和带荧光指示剂的硅。我们还提供高品质的氧化铝、微晶纤维素和硅藻石(也称为硅藻土)。
應用
- 新型降糖药米格列尼散装粉剂及制剂的色谱分离:指示强制降解和验证稳定性的HPTLC//密度法和HPLC/UV法。:本研究展示了硅胶60 GF254在米格列尼色谱分离中的使用,为稳定性和降解分析提供了稳健的方法,对药品的合规和质量保证至关重要(Eissa MS et al., 2020)。
- 基于质量风险管理的AQbD方法在VEER色谱法评价多种复方降压药中的应用。:利用硅胶60 GF254,该研究概述了在分析质量设计(AQbD)框架下开发的一种新色谱方法,提高了药物分析过程的可靠性和效率(Prajapati PB et al., 2021)。
- 非布索坦和双氯芬酸钾复方片剂的HPTLC和分光光度法测定。:利用硅胶60 GF254,该研究提出了一种高效薄层色谱方法,用于同时估计非布索他和双氯芬酸,证明了凝胶在多药物分析中的实用性(El-Yazbi FA et al., 2016)。
- 两种在斯里兰卡种植的不同品种印度人参(Withania somnifera,学名L. Dunal)中,具有抗癌潜力的活性成分Withaferin A(醉茄素A)在植物不同部位的分布情况。:该研究使用硅胶60 GF254对不同植物部位的Withaferin A进行定量分析,强调了其在药用植物中药理活性化合物研究中的应用(Siriwardane AS et al., 2013)。
- HPTLC法同时测定凝胶中甲硝唑和硝酸咪康唑的含量。:为了证明硅胶60 GF254的适应性,该研究提供了一种有效的HPTLC方法来分析外用凝胶中的甲硝唑和硝酸咪康唑,对于确保皮肤治疗的疗效和安全性具有重要意义(Meshram DB et al., 2009)。
分析報告
pH-值(10%混悬液):6.0 - 7.0
Fe(铁): ≤ 0.02%
硫酸钙(CaSO₄·0.5 H₂O):12.0 - 13.5%
粒度:90% <55 µm
应用测试:符合
紫外吸收(二氯甲烷提取物):符合
粒度数据与添加添加剂前的纯硅胶有关。
Fe(铁): ≤ 0.02%
硫酸钙(CaSO₄·0.5 H₂O):12.0 - 13.5%
粒度:90% <55 µm
应用测试:符合
紫外吸收(二氯甲烷提取物):符合
粒度数据与添加添加剂前的纯硅胶有关。