主要文件
1.09540
Supelco
pH指示条 pH 0-2.5
non-bleeding, colorimetric, pH range 0-2.5, MQuant®
别名:
pH试纸pH 0 - 2.5, pH试纸条,pH 0 - 2.5
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41113034
NACRES:
NB.35
一般描述
MQuant® pH检测适用于环境分析和工业过程控制中的所有介质。通过我们这种特殊的方法生产的pH指示剂试纸,较普通的试纸有非常明显的优势:由于指示剂不会渗出,所以可以将试纸直接留在测试介质中而不会对其造成污染。这些试纸的使用非常容易,通过肉眼观察试纸上反应区域并与色卡区域进行比较,完美地匹配反应颜色,从而对pH值进行半定量测定。 巧妙的Safetyedge盒可安全存放并方便的取出试纸。如需对需要特定pH范围的样品的其他参数进行检测(例如Spectroquant®,请参见使用说明),我们建议使用MQuant® pH试纸进行预检测。
非渗漏 pH 0 - 0.5 - 1.0 - 1.3 - 1.6 - 1.9 - 2.2 - 2.5 MQuant®
联系
替代:9580-1; 9580-3; 9580
法律信息
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg